ContactUsLinkComponent
Alimentation, commutation, régulée, 12 V, 25 A, ALF1225/300 W
Catalog # 139-0415
Supplier:  ELC
undefined
Alimentation, commutation, régulée, 12 V, 25 A, ALF1225/300 W
Catalog # 139-0415
Supplier:  ELC
Specifications
  • Désignation:
    Alimentation fixe, stabilisée à découpage, 12 V, 25 A
  • Modèle:
    ALF1225
  • Tension d'entrée:
    190 - 253 V
  • Plage/incréments d'intensité de sortie:
    25 A
  • Plage/incréments de tension de sortie:
    12 V
  • Puissance:
    300 W
  • Poids:
    1,56 kg
  • L×P×H:
    120×120×120 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
  • Interrupteur marche/arrêt
  • Ondulation de sortie <3 mV rms
  • Correcteur de puissance ACTIF intégré (PFC)
  • Tension de sortie réglable de 10 à 15 V ; 25 A de 10 à 12 V et 20 A à 15 V
  • Puissant : pour cumuler n+1 (mode actif en parallèle)
  • Protection contre les courts-circuits
  • Refroidissement du ventilateur à température contrôlée
Certifications: Conformité à la directive RoHS.