Alimentation, commutation, régulée, 12 V, 10 A, ALF1210/120 W
Catalog # 139-0414
Supplier: ELC
Specifications
- Désignation:Alimentation fixe, stabilisée à découpage, 12 V, 10 A
- Modèle:ALF1210
- Tension d'entrée:230 V
- Plage/incréments d'intensité de sortie:10 A
- Plage/incréments de tension de sortie:12 V
- Puissance:120 W
- Poids:0,86 kg
- L×P×H:60×120×120 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
- Interrupteur marche/arrêt
- Voyant d'alimentation et de défaillance à la sortie
- Ondulation de sortie <3 mV rms
- Correcteur de puissance ACTIF intégré (PFC)
- Tension de sortie réglable de 10 à 15 V
- Protection contre les courts-circuits
- Refroidissement du ventilateur à température contrôlée
Certifications: Conformité à la directive RoHS.