Alimentation, commutation, régulée, 12 V, 5 A, ALF1205/60 W
Catalog # 139-0413
Supplier: ELC
Specifications
- Désignation:Alimentation fixe, stabilisée à découpage, 12 V, 5 A
- Environmentally Preferable:
- Modèle:ALF1205
- Tension d'entrée:230 V
- Plage/incréments d'intensité de sortie:5 A
- Plage/incréments de tension de sortie:12 V
- Puissance:60 W
- Poids:0,5 kg
- L×P×H:106×92×58 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
- Interrupteur marche/arrêt
- Voyant d'alimentation
- Ondulation de sortie <3 mV rms
- Tension de sortie réglable de 10 à 15 V
- Protection contre les courts-circuits
Certifications: Conformité à la directive RoHS.