ContactUsLinkComponent
Bloc d'alimentation réglable, triple + interfaces, AL991S/48 W
Bloc d'alimentation réglable, triple + interfaces, AL991S/48 W
N° de catalogue 139-0412
Fournisseur:  ELC
undefined
Bloc d'alimentation réglable, triple + interfaces, AL991S/48 W
N° de catalogue 139-0412
Fournisseur:  ELC
Spécifications
  • Désignation:
    Alimentation triple, réglable, 3 sorties simultanément (0 à +15 V, 2 à +5,5 V et –15 à +15 V ; 0,2 à 3 A selon la sortie utilisée)
  • Modèle:
    AL991S
  • Tension d'entrée:
    230 V
  • Plage/incréments d'intensité de sortie:
    1 A, 3 A ou 200 mA
  • Plage/incréments de tension de sortie:
    0 à ±15 V, 0 à 30 V, 2 à 5,5 V, –15 à +15 V
  • Puissance:
    48 W
  • Poids:
    3,2 kg
  • L×P×H:
    215×200×96 mm
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
  • Trois sorties disponibles simultanément
  • RS232, USB (en option) + interfaces Labview
  • Affichage numérique de la tension
  • Mémorisation des réglages
  • Protection contre les courts-circuits
Certifications: Conformité à la directive RoHS.