ContactUsLinkComponent
Alimentation réglable, 0 à 30 V, 0 à 10 A, AL924A/300 W
Alimentation réglable, 0 à 30 V, 0 à 10 A, AL924A/300 W
N° de catalogue 139-0410
Fournisseur:  ELC
undefined
Alimentation réglable, 0 à 30 V, 0 à 10 A, AL924A/300 W
N° de catalogue 139-0410
Fournisseur:  ELC
Spécifications
  • Désignation:
    Alimentation réglable, 0 à 30 V, 0 à 10 A
  • Modèle:
    AL924A
  • Tension d'entrée:
    230 V
  • Plage/incréments d'intensité de sortie:
    0-10 A ou 0-1 A selon la plage sélectionnée
  • Plage/incréments de tension de sortie:
    0 - 30V
  • Puissance:
    300 W
  • Poids:
    10,8 kg
  • L×P×H:
    285×219×150 mm
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
  • Affichage numérique de la tension et du courant
  • Réglage fin et grossier de la tension ; courant réglable de 0 à 10 A ou de 0 à 1 A
  • Fonctionnement automatique à tension ou courant constant
  • Protection contre les courts-circuits
Certifications: Conformité à la directive RoHS.