ContactUsLinkComponent
Alimentation électrique, sortie multiple, c.a. et c.c., AL843A/120 W
Alimentation électrique, sortie multiple, c.a. et c.c., AL843A/120 W
Catalog # 139-0406
Supplier:  ELC
undefined
Alimentation électrique, sortie multiple, c.a. et c.c., AL843A/120 W
Catalog # 139-0406
Supplier:  ELC
Specifications
  • Désignation:
    Alimentation multiple (AC/DC), choix entre 3 tensions (6 V, 12 V et 24 V), 10 A (max.)
  • Modèle:
    AL843A
  • Tension d'entrée:
    230 V
  • Plage/incréments d'intensité de sortie:
    10 A à 6 ou 12 V, 5 A à 24 V
  • Plage/incréments de tension de sortie:
    6, 12 ou 24 V
  • Puissance:
    120 W
  • Poids:
    7,4 kg
  • L×P×H:
    285×216×150 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
  • Tensions c.a. et c.c. disponibles simultanément
  • Aucune référence courante
  • La sortie c.c. est protégée par un limiteur de courant repliable ; les sorties c.a. sont protégées par des disjoncteurs thermiques à auto-réinitialisation
Certifications: Conformité à la directive RoHS.