Multi-format Quatrorack systems
Multi-format Quatrorack systems
30 mm, naturel, 4/12/32, 50/15/1,5 ml
N° de catalogue GREI999251_1
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Multi-format Quatrorack systems
N° de catalogue GREI999251_1
Fournisseur:  Greiner Bio-One
Multi-format Quatrorack systems
30 mm, naturel, 4/12/32, 50/15/1,5 ml
Prix
80,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal for supporting 50 ml centrifuge tubes.
Spécifications
  • Pour tubes:
    50/15/1,5 ml
  • Ø trou:
    30 mm
  • Nb de places:
    4/12/32
  • Couleur:
    naturel
  • Seq:
    07