Colonnes préparatives LC
Colonnes préparatives LC
Fournisseur:   Agilent
Colonnes préparatives LC
Fournisseur:  Agilent
Certificats
Colonnes préparatives LC
44 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
These Prep LC columns are designed for high loadability to purify milligram to gram quantities of products.
  • High loadability for maximum sample purification
  • Easy scalability from 4,6 up to 50 mm ID for rapid method development
  • High throughput 21,2 mm ID cartridges for fast purification
  • Exceptional column stability and loadability up to pH 10
Prep 21,2 mm ID columns are available with preparative cartridge hardware. This reliable cartridge hardware makes it simple to use columns with different lengths to increase sample load. Guard columns are easily integrated onto these columns, providing superior protection of the analysis column.
Analytical size 4,6 mm ID scalar columns are available for method development and optimisation prior to scaling up to larger columns.
Product Family Options
Colonnes standard
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type de colonne
    Greffage
    Taille de pore
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Scalar
    Analytique
    C18
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 519,00 €
    519,00 €
    1 * 1 ST
       519,00 €
  • Scalar
    Analytique
    C18
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 584,00 €
    584,00 €
    1 * 1 ST
       584,00 €
  • Scalar
    Analytique
    C18
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 614,00 €
    614,00 €
    1 * 1 ST
       614,00 €
  • Scalar
    Analytique
    C18
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 673,00 €
    673,00 €
    1 * 1 ST
       673,00 €
  • Scalar
    Analytique
    C18
    100 Å
    10 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 601,00 €
    601,00 €
    1 * 1 ST
       601,00 €
  • Scalar
    Analytique
    C18
    100 Å
    10 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 621,00 €
    621,00 €
    1 * 1 ST
       621,00 €
  • Scalar
    Analytique
    C18
    100 Å
    10 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 686,00 €
    686,00 €
    1 * 1 ST
       686,00 €
  • Scalar
    Analytique
    Silice
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 509,00 €
    509,00 €
    1 * 1 ST
       509,00 €
  • Scalar
    Analytique
    Silice
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 589,00 €
    589,00 €
    1 * 1 ST
       589,00 €
  • Scalar
    Analytique
    Silice
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 621,00 €
    621,00 €
    1 * 1 ST
       621,00 €
  • Scalar
    Analytique
    Silice
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 686,00 €
    686,00 €
    1 * 1 ST
       686,00 €
  • Scalar
    Analytique
    Silice
    100 Å
    10 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 608,00 €
    608,00 €
    1 * 1 ST
       608,00 €
  • Scalar
    Analytique
    Silice
    100 Å
    10 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 673,00 €
    673,00 €
    1 * 1 ST
       673,00 €
Colonnes à cartouche PrepHT
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type de colonne
    Greffage
    Taille de pore
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • PrepHT
    Préparative
    C18
    100 Å
    5 µm
    21,20 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 430,00 €
    2 430,00 €
    1 * 1 ST
       2 430,00 €
  • PrepHT
    Préparative
    C18
    100 Å
    5 µm
    21,20 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3 440,00 €
    3 440,00 €
    1 * 1 ST
       3 440,00 €
  • PrepHT
    Préparative
    C18
    100 Å
    5 µm
    21,20 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4 050,00 €
    4 050,00 €
    1 * 1 ST
       4 050,00 €
  • PrepHT
    Préparative
    C18
    100 Å
    10 µm
    21,20 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 580,00 €
    2 580,00 €
    1 * 1 ST
       2 580,00 €
  • PrepHT
    Préparative
    C18
    100 Å
    10 µm
    21,20 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3 400,00 €
    3 400,00 €
    1 * 1 ST
       3 400,00 €
  • PrepHT
    Préparative
    C18
    100 Å
    10 µm
    21,20 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 590,00 €
    1 590,00 €
    1 * 1 ST
       1 590,00 €
  • PrepHT
    Préparative
    Silice
    100 Å
    5 µm
    21,20 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 410,00 €
    2 410,00 €
    1 * 1 ST
       2 410,00 €
  • PrepHT
    Préparative
    Silice
    100 Å
    5 µm
    21,20 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3 510,00 €
    3 510,00 €
    1 * 1 ST
       3 510,00 €
  • PrepHT
    Préparative
    Silice
    100 Å
    5 µm
    21,20 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4 050,00 €
    4 050,00 €
    1 * 1 ST
       4 050,00 €
  • PrepHT
    Préparative
    Silice
    100 Å
    10 µm
    21,20 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 530,00 €
    2 530,00 €
    1 * 1 ST
       2 530,00 €
  • PrepHT
    Préparative
    Silice
    100 Å
    10 µm
    21,20 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3 370,00 €
    3 370,00 €
    1 * 1 ST
       3 370,00 €
Colonnes standard
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type de colonne
    Greffage
    Taille de pore
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Prep 30
    Préparative
    C18
    100 Å
    5 µm
    30,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4 540,00 €
    4 540,00 €
    1 * 1 ST
       4 540,00 €
  • Prep 30
    Préparative
    C18
    100 Å
    5 µm
    30,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 6 420,00 €
    6 420,00 €
    1 * 1 ST
       6 420,00 €
  • Prep 30
    Préparative
    C18
    100 Å
    5 µm
    50,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7 770,00 €
    7 770,00 €
    1 * 1 ST
       7 770,00 €
  • Prep 30
    Préparative
    C18
    100 Å
    10 µm
    30,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3 760,00 €
    3 760,00 €
    1 * 1 ST
       3 760,00 €
  • Prep 30
    Préparative
    C18
    100 Å
    10 µm
    30,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 5 180,00 €
    5 180,00 €
    1 * 1 ST
       5 180,00 €
  • Prep 30
    Préparative
    C18
    100 Å
    10 µm
    30,00 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7 210,00 €
    7 210,00 €
    1 * 1 ST
       7 210,00 €
  • Prep 30
    Préparative
    C18
    100 Å
    10 µm
    50,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 6 820,00 €
    6 820,00 €
    1 * 1 ST
       6 820,00 €
  • Prep 30
    Préparative
    C18
    100 Å
    10 µm
    50,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 9 710,00 €
    9 710,00 €
    1 * 1 ST
       9 710,00 €
  • Prep 30
    Préparative
    C18
    100 Å
    10 µm
    50,00 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 15 520,00 €
    15 520,00 €
    1 * 1 ST
       15 520,00 €
  • Prep 30
    Préparative
    Silice
    100 Å
    5 µm
    30,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4 540,00 €
    4 540,00 €
    1 * 1 ST
       4 540,00 €
  • Prep 30
    Préparative
    Silice
    100 Å
    5 µm
    30,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 6 420,00 €
    6 420,00 €
    1 * 1 ST
       6 420,00 €
  • Prep 30
    Préparative
    Silice
    100 Å
    5 µm
    50,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 8 000,00 €
    8 000,00 €
    1 * 1 ST
       8 000,00 €
  • Prep 30
    Préparative
    Silice
    100 Å
    10 µm
    30,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3 760,00 €
    3 760,00 €
    1 * 1 ST
       3 760,00 €
  • Prep 30
    Préparative
    Silice
    100 Å
    10 µm
    30,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 5 130,00 €
    5 130,00 €
    1 * 1 ST
       5 130,00 €
  • Prep 30
    Préparative
    Silice
    100 Å
    10 µm
    30,00 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7 210,00 €
    7 210,00 €
    1 * 1 ST
       7 210,00 €
  • Prep 30
    Préparative
    Silice
    100 Å
    10 µm
    50,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 6 960,00 €
    6 960,00 €
    1 * 1 ST
       6 960,00 €
  • Prep 30
    Préparative
    Silice
    100 Å
    10 µm
    50,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 9 710,00 €
    9 710,00 €
    1 * 1 ST
       9 710,00 €
  • Prep 30
    Préparative
    Silice
    100 Å
    10 µm
    50,00 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 15 520,00 €
    15 520,00 €
    1 * 1 ST
       15 520,00 €
Colonnes de garde
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type de colonne
    Greffage
    Taille de pore
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • PrepHT guard cartridges
    Colonne de garde
    C18
    100 Å
    10 µm
    21,20 mm
    10 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - 421,00 €
    421,00 €
    1 * 2 ST
       421,00 €
  • PrepHT guard cartridges
    Colonne de garde
    Silice
    100 Å
    10 µm
    21,20 mm
    10 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - 421,00 €
    421,00 €
    1 * 2 ST
       421,00 €
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL420420-901
    Kit matériel de garde externe, PrepHT
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 531,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Taille de pore
    Granulométrie
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL420910-901
    Emballage en vrac, silice, 1 kg
    100 Å
    10 µm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 9 800,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Taille de pore
    Granulométrie
    Disponibilité
    Prix
  • HEWL420910-902
    Emballage en vrac, C18, 1 kg
    100 Å
    10 µm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 9 900,00 €