Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PH
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PH
Fournisseur:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PH
Fournisseur:  VARIAN
Certificats
11 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Bond Elut™ PH is a non-polar bonded silica material which exhibits a different selectivity to alkyl or aliphatic functionalised phases such as C8 or cyclohexyl. The electron density present in the aromatic ring affords an enhancement in the retention of conjugated or aromatic ring-containing analytes due to desirable pi-pi interactions.
  • Added selectivity compared to other non-polar sorbents
  • Enhanced retention of planar, conjugated organic molecules
  • Similar polarity to C8
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
  • Catalog No:
  • VARI12113005
  • VARI14113005
  • VARI12113031
  • VARI12102062
  • 551-0303
  • 551-0318
  • VARI12256004
  • VARI14102062
  • VARI14102005
  • VARI14102032
  • VARI14256004
  • Charge de carbone:
  • 10,7%
  • 10,7%
  • 10,7%
  • 10,7%
  • 10,7%
  • 10,7%
  • 10,7%
  • 10,7%
  • 10,7%
  • 10,7%
  • 10,7%
  • End-capping:
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Surface area:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Spécifications
Product Family Options
LRC cartridges
Informations sur le produit
  • Désignation
    Greffage
    Taille de pore
    Granulométrie
    Capacité
    Poids du lit
    Disponibilité
    Prix
  • Cartouches de LRC
    PH
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    100 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 162,00 €
    162,00 €
    1 * 50 ST
       162,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113005
    Charge de carbone
    10,7%
    End-capping
    Oui
    Surface area
    500 m²/g
  • Cartouches de LRC
    PH
    60 Å
    120 µm
    10 ml
    100 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 146,00 €
    146,00 €
    1 * 50 ST
       146,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14113005
    Charge de carbone
    10,7%
    End-capping
    Oui
    Surface area
    500 m²/g
  • Cartouches de LRC
    PH
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    500 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 50 ST
       202,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113031
    Charge de carbone
    10,7%
    End-capping
    Oui
    Surface area
    500 m²/g
Straight barrel cartridges
Informations sur le produit
  • Désignation
    Greffage
    Taille de pore
    Granulométrie
    Capacité
    Poids du lit
    Disponibilité
    Prix
  • Cartouches à baril droit
    PH
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    50 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 249,00 €
    249,00 €
    1 * 100 ST
       249,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102062
    Charge de carbone
    10,7%
    End-capping
    Oui
    Surface area
    500 m²/g
  • Cartouches à baril droit
    PH
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    100 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 257,00 €
    257,00 €
    1 * 100 ST
       257,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    551-0303
    Charge de carbone
    10,7%
    End-capping
    Oui
    Surface area
    500 m²/g
  • Cartouches à baril droit
    PH
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    500 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 188,00 €
    188,00 €
    1 * 50 ST
       188,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    551-0318
    Charge de carbone
    10,7%
    End-capping
    Oui
    Surface area
    500 m²/g
  • Cartouches à baril droit
    PH
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    1 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 173,00 €
    173,00 €
    1 * 30 ST
       173,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12256004
    Charge de carbone
    10,7%
    End-capping
    Oui
    Surface area
    500 m²/g
  • Cartouches à baril droit
    PH
    60 Å
    120 µm
    1 ml
    50 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 233,00 €
    233,00 €
    1 * 100 ST
       233,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14102062
    Charge de carbone
    10,7%
    End-capping
    Oui
    Surface area
    500 m²/g
  • Cartouches à baril droit
    PH
    60 Å
    120 µm
    1 ml
    100 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 235,00 €
    235,00 €
    1 * 100 ST
       235,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14102005
    Charge de carbone
    10,7%
    End-capping
    Oui
    Surface area
    500 m²/g
  • Cartouches à baril droit
    PH
    60 Å
    120 µm
    3 ml
    500 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 197,00 €
    197,00 €
    1 * 50 ST
       197,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14102032
    Charge de carbone
    10,7%
    End-capping
    Oui
    Surface area
    500 m²/g
  • Cartouches à baril droit
    PH
    60 Å
    120 µm
    6 ml
    1 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 173,00 €
    173,00 €
    1 * 30 ST
       173,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14256004
    Charge de carbone
    10,7%
    End-capping
    Oui
    Surface area
    500 m²/g