Avancé
FDS
Certificats
Données du fabricant
0
0,00 €
Saisie de commande
Connexion
/
S'inscrire
Produits
Services
Solutions numériques
Applications
Support
À propos
Commande rapide
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Commande rapide
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Lien pour commandes
ContactUsLinkComponent
Accueil
Trenbolone acetate
Trenbolone-acetate
Trenbolone acetate
Imprimer
Trenbolone acetate
N° de catalogue
Trenbolone acetate
N° de catalogue
Fournisseur:
Numéro CAS:
10161-34-9
Expand image
Retour en haut
Trenbolone acetate
Add to cart
Numéro CAS:
10161-34-9
Politique de retour
Product Details & Documents
Numéro CAS:
10161-34-9
Formule:
C₂₀H₂₄O₃
EINECS:
233-432-5