Benzo[a]pyrène-D12 200 µg/ml en solution dans isooctane (98% D)
PROOCILDLM-258-1.2
:
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1,2 mL
- N ° CAS.:63466-71-7
- Désignation:Benzo[a]pyrène-D12 200 µg/ml en solution dans isooctane (98% D)
- Formula:C₂₀D₁₂
- Désignation:Benzo[a]pyrene-[D12]