ContactUsLinkComponent
n-Hexane ≥96.0% (par GC) pour HPLC
Inflammable
Irritant
Santé
Environnement
n-Hexane ≥96.0% (par GC) pour HPLC
N° de catalogue TCIAH0490-500ML
Fournisseur:  TCI
Numéro CAS:  
undefined
Inflammable
Irritant
Santé
Environnement
n-Hexane ≥96.0% (par GC) pour HPLC
N° de catalogue TCIAH0490-500ML
Fournisseur:  TCI
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Colorless clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 96.0 %
  • Evaporation residue:
    max. 0.001 %
  • Absorbance (210nm):
    max. 0.300
  • Absorbance (220nm):
    max. 0.100
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :86.18 g/mol
Index Merck:14,04694
Point d'ébullition:68°C
Point de fusion:–95°C
Densité:0,659 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:–22°C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:203-777-6
UN:1208
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS07
 :GHS08
 :GHS09
Numéro CAS:110-54-3
 :92112-69-1
Formule:H₃C(CH₂)₄CH₃
Numéro MDL:MFCD00009520