n-Hexane ≥96.0% (par GC) pour essai de paraffine liquide
TCIAH0405-100ML
: TCI
:
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
- Appearance:Colorless to Almost colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 96.0 %
- Absorbance (210nm):max. 0.30
- Absorbance (220nm):max. 0.10
- Absorbance (230nm):max. 0.05
:
:86.18 g/mol
:14,04694
:68°C
:–95°C
:0,659 g/cm³ (20 °C)
:–22°C
:Température ambiante
:203-777-6
:1208
:3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
:GHS09
:110-54-3
:92112-69-1
:H₃C(CH₂)₄CH₃
:MFCD00009520