Ether diéthylique, anhydre ≥99.5% (par GC) stabilisé
Ether diéthylique, anhydre ≥99.5% (par GC) stabilisé
Flacon Verre, 500 mL
N° de catalogue TCIAD3479-500ML
Inflammable
Irritant
Fournisseur:   TCI
Ether diéthylique, anhydre ≥99.5% (par GC) stabilisé
N° de catalogue TCIAD3479-500ML
Fournisseur:  TCI
Numéro CAS:  60-29-7
Ether diéthylique, anhydre ≥99.5% (par GC) stabilisé
Ether diéthylique, anhydre ≥99.5% (par GC) stabilisé
Flacon Verre, 500 mL
Numéro CAS:  60-29-7
Prix
37,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
  • Numéro CAS:60-29-7
  • Formule:(CH₃CH₂)₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011646
  • Poids moléculaire:74.12 g/mol
  • Index Merck:14,03806
  • Point d'ébullition:35°C
  • Point de fusion:–116°C
  • Densité:0,7135 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–45°C
  • UN:1155
  • ADR:3,I
  •  :stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-467-2
  • REACH:01-2119535785-29
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Colorless clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 99.5 %
  • Water:
    max. 50 ppm
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL