Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ LMS
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ LMS
Fournisseur:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ LMS
Fournisseur:  VARIAN
Certificats
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ LMS
6 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Bond Elut™ LMS polymeric sorbent lets you elute without having to add amine modifiers, buffers, or acids. The elimination of secondary interactions means that elution of analytes can be achieved with pure organic solvents or HPLC mobile phase-compatible solvent mixtures of low ionic strength. These characteristics are crucial to allow compatibility with LC/MS or other delicate analytical techniques.
  • Ultra clean styrene-divinylbenzene polymer
  • Optimised 75 μm particle size for reproducible flow
  • High capacity and surface area for efficient extraction
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Greffage
    Taille de pore
    Granulométrie
    Capacité
    Poids du lit
    Disponibilité
    Prix
  • Cartouche à canon droit
    LMSA
    300 Å
    75 µm
    1 ml
    25 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 250,00 €
    250,00 €
    1 * 100 ST
       250,00 €
  • Cartouche à canon droit
    LMSA
    300 Å
    75 µm
    1 ml
    100 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 312,00 €
    312,00 €
    1 * 100 ST
       312,00 €
  • Cartouche à canon droit
    LMSA
    300 Å
    75 µm
    3 ml
    100 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 232,00 €
    232,00 €
    1 * 50 ST
       232,00 €
  • Cartouche à canon droit
    LMSA
    300 Å
    75 µm
    3 ml
    200 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 321,00 €
    321,00 €
    1 * 50 ST
       321,00 €
  • Cartouche à canon droit
    LMSA
    300 Å
    75 µm
    3 ml
    500 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 594,00 €
    594,00 €
    1 * 50 ST
       594,00 €
  • Cartouche à canon droit
    LMSA
    300 Å
    75 µm
    6 ml
    500 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 351,00 €
    351,00 €
    1 * 30 ST
       351,00 €