General purpose sample storage vials and caps
Fournisseur:   Agilent
General purpose sample storage vials and caps
Fournisseur:  Agilent
Certificats
General purpose sample storage vials and caps
General purpose sample storage vials and caps
11 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Product Family Options
General purpose sample storage vial kits
Informations sur le produit
  • Capacité
    Ø×h
    Couleur
    Avec bouchon
    Type de capuchon
    Taille du bouchon
    Matériau du capuchon
    Couleur bouchon
    Septum
    Disponibilité
    Prix
  • 4,00 ml
    15×45 mm
    incolore
    Oui
    13-425
    PP
    PTFE/silicone
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 64,00 €
    64,00 €
    1 * 1 ST
       64,00 €
  • 4,00 ml
    15×45 mm
    ambré
    Oui
    13-425
    PP
    PTFE/silicone
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 74,00 €
    74,00 €
    1 * 1 ST
       74,00 €
  • 12,00 ml
    19×65 mm
    incolore
    Oui
    15-425
    PP
    PTFE/silicone
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 76,00 €
    76,00 €
    1 * 100 ST
       76,00 €
  • 12,00 ml
    19×65 mm
    incolore
    Oui
    15-425
    PP
    PTFE/silicone
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 90,00 €
    90,00 €
    1 * 1 KIT
       90,00 €
  • 12,00 ml
    19×65 mm
    ambré
    Oui
    15-425
    PP
    PTFE/silicone
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 84,00 €
    84,00 €
    1 * 100 ST
       84,00 €
  • 22,00 ml
    23×85 mm
    incolore
    Oui
    20-400
    PP
    PTFE/silicone
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 115,00 €
    115,00 €
    1 * 100 ST
       115,00 €
  • 22,00 ml
    23×85 mm
    ambré
    Oui
    20-400
    PP
    PTFE/silicone
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 128,00 €
    128,00 €
    1 * 100 ST
       128,00 €
  • 40,00 ml
    28×95 mm
    incolore
    Oui
    24-414
    PP
    PTFE/silicone
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 122,00 €
    122,00 €
    1 * 1 ST
       122,00 €
  • 40,00 ml
    28×95 mm
    incolore
    Oui
    24-414
    PP
    PTFE/silicone
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 145,00 €
    145,00 €
    1 * 100 ST
       145,00 €
  • 40,00 ml
    28×95 mm
    ambré
    Oui
    24-414
    PP
    PTFE/silicone
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 130,00 €
    130,00 €
    1 * 100 ST
       130,00 €
  • 40,00 ml
    28×95 mm
    ambré
    Oui
    Open top
    24-414
    PP
    blanc
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 143,00 €
    143,00 €
    1 * 100 ST
       143,00 €
Bonded caps
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Taille du bouchon
    Désignation
    Matière
    Disponibilité
    Prix
  • 24-414
    Bonded white caps with PTFE/silicone liner
    PP
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 63,00 €
    63,00 €
    1 * 100 ST
       63,00 €