ContactUsLinkComponent
Alimentation réglable, 0 à 30 V, 0 à 5 A, AL781NX/150 W
Alimentation réglable, 0 à 30 V, 0 à 5 A, AL781NX/150 W
Catalog # 139-0404
Supplier:  ELC
undefined
Alimentation réglable, 0 à 30 V, 0 à 5 A, AL781NX/150 W
Catalog # 139-0404
Supplier:  ELC
Specifications
  • Désignation:
    Alimentation réglable, 0 à 30 V, 0 à 5 A
  • Modèle:
    AL781NX
  • Tension d'entrée:
    230 V
  • Plage/incréments d'intensité de sortie:
    0 - 5 A
  • Plage/incréments de tension de sortie:
    0 - 30 V
  • Puissance:
    150 W
  • Poids:
    8,4 kg
  • L×P×H:
    285×219×150 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
  • Affichage numérique de la tension et du courant
  • Réglage fin et grossier de la tension ; courant réglable de 0 à 5 A ou de 0 à 1 A
  • Fonctionnement automatique à tension ou courant constant
  • Protection contre les courts-circuits
Certifications: Conformité à la directive RoHS.