ContactUsLinkComponent
Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide trifluoroacétique ≥99.5%, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Mélange de solvants, Riedel-de Haën™
  34976-2.5L
   Safer Human and Environmental Health
 :  
Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide trifluoroacétique ≥99.5%, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Mélange de solvants, Riedel-de Haën™
  34976-2.5L
   Safer Human and Environmental Health
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Assay (GC):
    Min. 99.5 %
  • Assay trifluoroacetic acid:
    0.093 - 0.107 Vol.%
  • Calcium (Ca):
    Max. 0.5 ppm
  • Potassium (K):
    Max. 0.5 ppm
  • Magnesium (Mg):
    Max. 0.5 ppm
  • Sodium (Na):
    Max. 2 ppm
  • Transmittance at 210 nm:
    Min. 30 %
  • Transmittance at 230 nm:
    Min. 50 %
  • Transmittance from 254 nm:
    Min. 90 %
  • HPLC Gradient at 254 nm:
    Max. 50 mAU
  • LC-MS application:
    complying
 :
 :81…82 °C
 :0.78 g/cm³ (20 °C)
 :6 °C
 :Température ambiante
 :200-835-2
 :1648
 :3,II
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :76-05-1
 :75-05-8
 :MFCD00001878