3-(4-Hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propane-1-one, Millipore®
N° de catalogue 524488-200
Fournisseur: Merck Millipore (Calbiochem)
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:200 mg
- Seq:2530
Spécifications
À propos de cet article
:
:274.28 g/mol
EINECS:200-488-7
Numéro CAS:60-82-2
Formule:C₁₅H₁₄O₅
Numéro MDL:MFCD00002288