ContactUsLinkComponent
Chlorure de acétonyltriphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Irritant
Chlorure de acétonyltriphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Catalog # TCIAA1305-25G
Supplier:  TCI
CAS Number:  
undefined
Irritant
Chlorure de acétonyltriphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Catalog # TCIAA1305-25G
Supplier:  TCI
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    White to Light yellow to Light orange powder to crystal
  • Purity (HPLC):
    min. 98.0 area%
  • Purity (Argentmetric Titration):
    min. 98.0 %
  • Purity (Nonaqueous Titration):
    min. 98.0 %
  • Solubility in hot Water:
    almost transparency
Specification Test Results
About this item
 :
 :354.82 g/mol
EINECS:214-974-1
 :GHS07
CAS Number:1235-21-8
Formula:C₂₁H₂₀ClOP
MDL Number:MFCD00011813