Dichlorométhane, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC, J.T.Baker®
Dichlorométhane, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC, J.T.Baker®
Santé
Irritant
Fournisseur:   Avantor
Dichlorométhane, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC, J.T.Baker®
Fournisseur:  Avantor
Certificats
Dichlorométhane, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC, J.T.Baker®
Dichlorométhane, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC, J.T.Baker®
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Methylene chloride, DCM
  • Numéro CAS:75-09-2
  • Formule:CH₂Cl₂
  • Numéro MDL:MFCD00000881
  • Poids moléculaire:84.93 g/mol
  • Index Merck:12,06140
  • Point d'ébullition:39,8 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–95 °C
  • Densité:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-838-9
  • UN:1593
  • ADR:6.1,III
Spécifications de la famille de produits
Résultats des tests de spécification
  • Assay (by GC):
    min. 99,8 %
  • Chloride (Cl):
    max. 10 ppm
  • Density (g/ml) at 25°C:
    1.315-1.321
  • Preservative (Amylene) (ppm):
    about 20
  • Residue after Evaporation (in ppm):
    max. 2
  • Titrable Acid (meq/g):
    max. 0,0003
  • Water (H2O):
    max. 0,02 %
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water)::
    -
  • at 254 nm:
    max. 0,01
  • at 280 nm:
    max. 0,01
  • at 350 nm:
    max. 0,01
  • UV Cut-off, nm:
    max. 233