Acide hexanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:142-62-1
:
Formule:C₆H₁₂O₂
Numéro MDL:MFCD00004421
:116.16 g/mol
Index Merck:14,01759
Point d'ébullition:205°C
Point de fusion:–3°C
Densité:0,9276 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:108°C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:205-550-7
UN:2829
ADR:8,III
:GHS05
:GHS06
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
- Purity (GC):min. 98.0 %
- Purity (Neutralization titration):min. 98.0 %
Résultats des tests de spécification
Informations associées
Frequently Bought Together