Acétonitrile ≥99.5% (par GC) pour HPLC
TCIAA0793-500ML
: TCI
:
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
- Appearance:Colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.5 %
- Absorbance (210nm):max. 0.200
- Absorbance (220nm):max. 0.050
- Absorbance (230nm):max. 0.020
:
:41.05 g/mol
:14,00070
:82°C
:–46°C
:0,782 g/cm³ (20 °C)
:10°C (coupe fermée)
:Température ambiante
:200-835-2
:1648
:3,II
:01-2119471307-38
:GHS02
:GHS06
:GHS08
:75-05-8
:H₃CCN
:MFCD00001878