ContactUsLinkComponent
Calcium chlorure dihydraté
Calcium chlorure dihydraté
N° de catalogue RC-031
Fournisseur:  G-Biosciences
Numéro CAS:  
Calcium chlorure dihydraté
N° de catalogue RC-031
Fournisseur:  G-Biosciences
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article
Synonymes: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
 :
 :147.01 g/mol
Point d'ébullition:1600
EINECS:233-140-8
 :GHS07
Point de fusion:176
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:10035-04-8
Formule:CaCl₂·2H₂O
Numéro MDL:MFCD00149613
Densité:1.85 g/cm³ (20 °C)
Index Merck:13,01660