Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 0.5 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
N° de catalogue 84589.600
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Ampoule en plastique
- Cdt:210 mL
- Seq:2545
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude):0,4998 - 0,5002 mol/l
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
ADR:8,III
:Dose pour préparer 1 l de solution
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
UN:1789
:GHS07
:GHS05
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:7647-01-0
Formule:HCl
Numéro MDL:MFCD00011324