ContactUsLinkComponent
1-Phénylazo-2-naphtol ≥93.0% (par HPLC)
Irritant
Santé
1-Phénylazo-2-naphtol ≥93.0% (par HPLC)
N° de catalogue TCIAP0585-25G
Fournisseur:  TCI
Numéro CAS:  
undefined
Irritant
Santé
1-Phénylazo-2-naphtol ≥93.0% (par HPLC)
N° de catalogue TCIAP0585-25G
Fournisseur:  TCI
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g
  • Seq:
    3308
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Orange to Brown powder to crystal
  • Purity (HPLC):
    min. 93.0 area%
  • Lambda max.:
    477.0 to 483.0 nm (MeOH)
  • Absorbance (E1%1cm):
    min. 570 (MeOH, 477.0 to 483.0 nm)
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :248.28 g/mol
Point d'ébullition:444 °C (1013 hPa)
Point de fusion:135 °C
Densité:1,119 g/cm³ (151 °C)
EINECS:212-668-2
 :GHS07
 :GHS08
Numéro CAS:842-07-9
Formule:C₁₆H₁₂N₂O
Numéro MDL:MFCD00003911