2-Hydroxy-1-naphtaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:708-06-5
:
Formule:C₁₁H₈O₂
Numéro MDL:MFCD00004005
:172.18 g/mol
Point d'ébullition:192°C
EINECS:211-902-0
:GHS07
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Light orange to Yellow to Green powder to crystal
- Purity (GC):min. 98.0 %
- Purity (Neutralization titration):min. 98.0 %
- Melting point:81.0 to 84.0 deg-C
- Solubility in hot Methanol:almost transparency