L(+)-Histidine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:71-00-1
:
Formule:C₆H₉N₃O₂
Numéro MDL:MFCD00064315
:155.16 g/mol
Index Merck:14,04720
Point de fusion:272…273 °C
Densité:1,44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-745-3
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to Almost white powder to crystal
- Purity (HPLC):min. 99.0 area%
- Purity (Nonaqueous Titration):min. 99.0 %
- Specific rotation [a]20/D:+12.0 to +14.0 deg (C=11, 6mol/L HCl)
- Solubility in 1mol/L HCl:almost transparency
Résultats des tests de spécification
Informations associées
Frequently Bought Together