ContactUsLinkComponent
Anhydride phtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Catalog # TCIAP1614-500G
Supplier:  TCI
CAS Number:  
Anhydride phtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Catalog # TCIAP1614-500G
Supplier:  TCI
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g
  • Seq:
    3645
  • Environmentally Preferable:
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    White to Almost white powder to crystal
  • Purity (GC):
    min. 98.0 %
  • Purity (Morpholine Method):
    min. 98.0 %
  • Melting point:
    130.0 to 134.0 deg-C
Specification Test Results
About this item
 :
 :148.12 g/mol
Merck Index:14,07372
Boiling Pt:284°C
Melting Pt:131 °C
Density:1,545 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:151 °C
EINECS:201-607-5
UN:2214
ADR:8,III
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS08
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:85-44-9
Formula:C₈H₄O₃
MDL Number:MFCD00005918