pH food electrode
Électrode de pénétration de pH robuste et résistante à la saleté, revêtement en plastique incassable autour de l'électrode de verre, capuchon d'humidification inclus, 2 - 14, Gel, Hole, 6,5×95 mm, BNC, fixed cable, Aliments
N° de catalogue 620-3662
Fournisseur:   TESTO
pH food electrode
N° de catalogue 620-3662
Fournisseur:  TESTO
pH food electrode
pH food electrode
Électrode de pénétration de pH robuste et résistante à la saleté, revêtement en plastique incassable autour de l'électrode de verre, capuchon d'humidification inclus, 2 - 14, Gel, Hole, 6,5×95 mm, BNC, fixed cable, Aliments
Prix
261,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Robust and dirt-insensitive pH penetration electrode without temperature sensor.
  • With hole diaphragm
  • Unbreakable plastic coating around glass electrode
  • Maintenance-free food-safe gel electrolyte
Ideal for use with Testo 230 instrument.
 : pH electrode, including fixed cable with BNC plug and wetting cap.
Spécifications
  • Connexion:
    BNC, fixed cable
  • Ø×L:
    6,5×95 mm
  • Pour:
    Aliments
  • Désignation:
    Électrode de pénétration de pH robuste et résistante à la saleté, revêtement en plastique incassable autour de l'électrode de verre, capuchon d'humidification inclus
  • Membrane:
    Hole
  • Électrolyte:
    Gel
  • pH:
    2 - 14
  • Cat. No.:
    620-3662
  • Longueur câble:
    785 mm
  • Température de service:
    0...40 °C
  • Ø:
    4 mm (probe shaft tip)
  • Longueur:
    5 mm (probe shaft)