VWR® Traceable®, Thermomètre infrarouge
Catalog # 620-1924
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Plage de mesure:(IR) −60…+550; (K) −64…+1400 °C
- Résolution:0,1 °C
- Poids:255 g
- l×p×h:178×95×50 mm
- Précision:±2,0% ou 2,0 °C
- Cdt:1
Specifications
About this item
Ce thermomètre numérique (IR) à laser double avec sonde (K) est idéal pour les mesures non invasives dans les denrées alimentaires, les sciences de la vie, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les salles propres, l'électronique et les applications sur site.
- Le champ de vision est de 12:1 (la taille du spot est de 50 mm à 0,60 mètre)
- Lectures sur tout type de surface : Solides, semi-solides et liquides
- Fonctions maximum/minimum pour une visualisation à tout moment, affichage de la moyenne de toutes les lectures et de la différence entre deux lectures
- Alarmes sonores, réglables par l'utilisateur, hautes et basses signalant des conditions hors plage
- Emissivité réglable par l'utilisateur de 0,1 à 1,00 par incréments de
W×D×H: 178×95×50 mm
Weight: 255 g
Traceability to NIST.
Delivery: Livré avec un certificat d'étalonnage Traceable® délivré par un laboratoire ISO 17025 accrédité par A2LA, une sonde de type K et deux piles AAA.