Stoppers, rubber, conical
Stoppers, rubber, conical
17,0 mm
N° de catalogue HECH40955010
Stoppers, rubber, conical
N° de catalogue HECH40955010
Stoppers, rubber, conical
Stoppers, rubber, conical
17,0 mm
Prix
5,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Rubber stopper for centrifuge tubes 10 to 15 ml.
Spécifications
  • Ø inférieur:
    17,0 mm