VWR®, Table de pesée, en granit, pour les microbalances et les balances analytiques
Catalog # 611-2549
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Désignation:Table d'équilibre, granit, avec amortisseurs de vibrations et pieds réglables
- l×p×h:900×600×760 mm
- Cdt:1
- Poids:267 kg
Specifications
About this item
Les microbalances et les balances analytiques à haute performance doivent être utilisées dans un environnement présentant un minimum de vibrations, afin d'assurer une stabilisation rapide de la mesure. La table de pesée VWR® est dotée d'une structure stable et résistante.
- Surface de pesée en granit
- Pieds réglables
- Répond aux normes anti-vibration les plus sévères, avec quatre amortisseurs de vibration situés sous la surface de travail
- Durée de stabilisation plus courte
Ordering information: L'installation n'est pas comprise.
Delivery: Installation non comprise.