(2-Cyanoéthyl)malonate de diéthyle
Catalog # MOLEM83241955
Supplier: Molekula
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g
- Seq:3401
Specifications
About this item
:
:213.23 g/mol
EINECS:241-260-7
CAS Number:17216-62-5
Formula:C₁₀H₁₅NO₄
MDL Number:MFCD00001966