Rouge de méthyle
Rouge de méthyle
Fournisseur:   Bernd Kraft
Rouge de méthyle
Fournisseur:  Bernd Kraft
Certificats
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
  • Numéro CAS:493-52-7
  • Formule:C₁₅H₁₅N₃O₂
  • Numéro MDL:MFCD00002425
  • Poids moléculaire:269.3 g/mol
  • Index Merck:12,06199
  • Point de fusion:178…182 °C
  • Densité:1,31 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:207-776-1
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon plastique
    25 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 58,30 €
    58,30 €
    1 * 25 g
       58,30 €
  • Flacon plastique
    100 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 165,00 €
    165,00 €
    1 * 100 g
       165,00 €
  • Flacon plastique
    250 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 373,00 €
    373,00 €
    1 * 250 g
       373,00 €
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information