Potassium thiocyanate 0.1 M KSCN solution volumétrique, Fluka™
N° de catalogue 35194-1L
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Bouteille en plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Factor:0.999 - 1.001
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
Synonymes: Potassium rhodanide
:
:97.18 g/mol
Point d'ébullition:500
Point de fusion:175
Densité:1.886 g/cm³
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-791-2
Numéro CAS:333-20-0
Formule:KSCN
Numéro MDL:MFCD00011413
Index Merck:12,07866