Microscope slide rack
Microscope slide rack
Portoir pour lames de microscope (12)
N° de catalogue HECH41240010
Microscope slide rack
N° de catalogue HECH41240010
Microscope slide rack
Microscope slide rack
Portoir pour lames de microscope (12)
Prix
21,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Racks, made of Plexiglas®, for microscopic slides, with numbering 1 to 12 and field for inscriptions.
Spécifications
  • Désignation:
    Portoir pour lames de microscope (12)