Grattoir de cellules
Grattoir de cellules, 50 mm
N° de catalogue WITG8.486.200
Fournisseur: witeg Labortechnik
Aller à :
Product Details & Documents
Coudé, poignée en verre revêtue de plastique, lame mobile de PTFE. Grattoir pour le retrait de cellules en flacons et plaques. Longueur: 50 mm.
Spécifications
- Désignation:Grattoir de cellules
- Longueur totale:50 mm