Vacuum desiccators, complete
avec adaptateurs, tube latéral ST 24/29 et 2 robinets de vanne à pointeau en PTFE, 250 mm Ø, 250, 120 mm, 320×344 mm
  WITG5.661.250
Vacuum desiccators, complete
  WITG5.661.250
Vacuum desiccators, complete
Vacuum desiccators, complete
avec adaptateurs, tube latéral ST 24/29 et 2 robinets de vanne à pointeau en PTFE, 250 mm Ø, 250, 120 mm, 320×344 mm
957,00 €
1 * 1 ST
En verre borosilicaté 3.3. Ce dessicateur à vide à une capacité de 10,5 litres.
 : Fourni avec 2 manomètres, un couvercle et un tube latéral ST 24/29, des robinets à pointeau en PTFE et un écrou de serrage avec revêtement de sécurité.
  • Dimension nominale:
    250
  • Type:
    avec adaptateurs, tube latéral ST 24/29 et 2 robinets de vanne à pointeau en PTFE, 250 mm Ø
  • Hauteur utile:
    120 mm
  • Ø ext.×h:
    320×344 mm