Fall arrester, MI20 inertia reel
DALL1002871
- Capacité:2,5 m
- Désignation:MI20 Inertia Reel, avec absorbeur de chocs intégral, sans poignée
- Longueur:2,5 m
- Ø ouverture:17 mm
- Type de connecteur:Galvanised steel
- Boîtier l×p×h:100×80×500 mm
- Température de fonctionnement:−30...+50 °C
- Incassable:> 2200 daN
- Cdt:1
Extremely light personal fall arrester comes with with a compact plastic housing and a rectractable webbing lifeline.
- Integral shock-absorber to reduce the impact force of a fall
- MI20 Lifeline: 48 mm, polyamide webbing
- Two screw karabiners
Weight: 1,25 kg
Length: 2,5 m