Rouleaux de lingettes, MicroRoll
Supplier: FHP VILEDA SCS
Certificates
About this item
Lingette microfibre légère (70% polyester, 30% PA) offrant des performances de nettoyage exceptionnelles sans peluchage, avec élimination de 99,9% des bactéries.
- Good cleaning result in one step: Extremely important on delicate surfaces like glass or mirrors
- Semi-disposable cloth-on-a-roll concept: No hygiene issues derived from cross-contamination
Les microfibres ultrafines grattent et absorbent littéralement la saleté, ne laissant derrière elles que de minuscules gouttes d'eau. S'utilise également sur toutes les surfaces résistantes à l'eau telles que les bureaux, les placards, les bars, les tables, ainsi que les éviers, les toilettes et les carrelages.
Couleur : blanc
Frequently Bought Together