Compresse alcoolisée
Compresses d'alcool isopropylique, 30×30 mm
Fournisseur: HERENZ HEINZ
Aller à :
Product Details & Documents
70% d'alcool isopropylique non stérile pour les applications de nettoyage.
Unfolded size of the swab is approximately 60×30 mm.
Packaging: Individuel – 100 pièces par boîte.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Désignation:Compresses d'alcool isopropylique, 30×30 mm