Acide nalidixique
Acide nalidixique
Glass bottle for solids, 10 g
N° de catalogue ROTH8780.1
Santé
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Acide nalidixique
N° de catalogue ROTH8780.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  389-08-2
Acide nalidixique
Glass bottle for solids, 10 g
Numéro CAS:  389-08-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:389-08-2
  • Formule:C₁₂H₁₂N₂O₃
  • Numéro MDL:MFCD00006884
  • Poids moléculaire:232.24 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:206-864-7
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    10 g