Acide nalidixique
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue MOLEM18439941
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Acide nalidixique
N° de catalogue MOLEM18439941
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 389-08-2
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:389-08-2
- Formule:C₁₂H₁₂N₂O₃
- Numéro MDL:MFCD00006884
- Poids moléculaire:232.24 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:206-864-7
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g