Acide nalidixique
Flacon verre pour solides, 100 g
N° de catalogue A1894.0100
Santé
Irritant
Fournisseur:   PanReac AppliChem
Acide nalidixique
N° de catalogue A1894.0100
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  389-08-2
Acide nalidixique
Flacon verre pour solides, 100 g
Numéro CAS:  389-08-2
Prix
769,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:389-08-2
  • Formule:C₁₂H₁₂N₂O₃
  • Numéro MDL:MFCD00006884
  • Poids moléculaire:232.24 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:206-864-7
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 g