ContactUsLinkComponent
Fluoranthène-D10 200 µg/ml en solution dans isooctane (98% D)
  PROOCIL-DLM21401.2
 :  
Fluoranthène-D10 200 µg/ml en solution dans isooctane (98% D)
  PROOCIL-DLM21401.2
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1,2 mL
  • N ° CAS.:
    93951-69-0
  • Désignation:
    Fluoranthène-D10 200 µg/ml en solution dans isooctane (98% D)
  • Formula:
    C₁₆D₁₀
  • Désignation:
    Fluoranthene-[D10]