Fluoranthène-D10 10 µg/ml en solution dans le méthanol
N° de catalogue EHERL20795100ME
Fournisseur: EHRENSTORFER
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL
- N ° CAS.:93951-69-0
- Désignation:Fluoranthène-D10 10 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₁₆D₁₀
- Désignation:Fluoranthene-[D10]