Lait en poudre (lait écrémé), en poudre, Millipore®
Catalog # SIAL70166-500G
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 g
- Seq:3645
Specifications
About this item
:
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:310-127-6
CAS Number:999999-99-4