ContactUsLinkComponent
Hydroperoxyde de cumène ≥80%
Hydroperoxyde de cumène ≥80%
N° de catalogue ROTH4460.1
Fournisseur:  Roth Carl
Numéro CAS:  
Hydroperoxyde de cumène ≥80%
N° de catalogue ROTH4460.1
Fournisseur:  Roth Carl
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :152.20 g/mol
EINECS:201-254-7
Numéro CAS:80-15-9
Formule:C₉H₁₂O₂
Numéro MDL:MFCD00002129