Digoxine
Glass bottle for solids, 50 mg
N° de catalogue ROTH7323.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:20830-75-5
- Formule:C₄₁H₆₄O₁₄
- Numéro MDL:MFCD00003674
- Poids moléculaire:780.95 g/mol
- EINECS:244-068-1
- UN:2811
- ADR:6.1,II
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:50 mg